Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
agency
Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
application(s)
3D printing
continuous manufacturing
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
tableting
tailored release
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Superior supersaturation performance via precipitation inhibition
- High thermostability up to 250°C, extending the potential application range
- Stable high drug loads and suitability with a broad range of APIs
- Flexible release kinetics
- Compatible with several downstream processing capabilities, like direct compression, continuous manufacturing, thin film extrusion and 3D printing
- Optimized powder properties for excellent performance in the HME process
- Suitable polymer properties for HME, spray drying and 3D printing processes
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung