Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,60 |
50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 4.580,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Al(NO3)3 · 9 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.13
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-751-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
41.9 g/L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥98.5% (complexometric)
form
solid
potency
3671 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
73 °C
solubility
41.9 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
bulk density
880 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.002%, K: ≤0.002%, NH4+: ≤0.02%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al]1(O[N+](=O)O1)O[N+](=O)[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
- A thiazole-based colorimetric and photoluminescent chemosensors for As(3+) ions detection: Diese Anwendung hebt die Verwendung von Arsen-Tests bei der Entwicklung empfindlicher Chemosensoren hervor, die für die Überwachung der Arsenspiegel in verschiedenen Umgebungen zur Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit wichtig sind (Dhanasekaran K et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 98,5 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 2,0–4,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
K (Kalium): ≤ 0,002 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,02 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 2,0–4,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
K (Kalium): ≤ 0,002 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,02 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminiumnitratnonahydrat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?