Fortfahren mit
1.01092
Aluminium oxide 60 G F254 neutral (type E)
for thin-layer-chromatography
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
aluminum oxide matrix, plastic support
form
powder
feature
binder Gypsum, fluorescent indicator
packaging
pkg of 500 g
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7.7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
2050 °C
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
General description
Standardized sorbents ensure reliable results every time. Our broad spectrum meets all kinds of needs. In TLC, silica gel 60 sorbent is considered the most versatile. Our assortment of silica gel 60 features different grades with particle sizes ranging from 5-40 µm: silica with a gypsum binder, silica with no foreign binder, and silica gel with a fluorescence indicator. We also offer high-quality aluminum oxide, cellulose microcrystalline, and kieselgur (also known as diatomaceous earth).
Analysis Note
Assay (CaSO₄·0.5 H₂O): 7 - 10 %
pH-value: 7.0 - 8.0
d 10 (Laser diffraction, size distribution): ≤ 5 µm
d 50 (laser diffraction, size distribution): ≤ 15 µm
d 90 (Laser diffraction, size distribution): ≤ 30 µm
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)