Fortfahren mit
1.02424
Chloramin-T-Trihydrat
extra pure
Synonym(e):
Chloramin-T-Trihydrat, Toluol-4-sulfonchloramidnatrium, N-Chlor-4-toluolsulfonsäureamid Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.69
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
204-854-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98.0-103.0% (iodometric)
form
solid
potency
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤2% Matter insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
150 g/L
bulk density
540‑680 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
InChI key
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): 98,0–103,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 8,0–10,0
In Ethanol unlösliche Substanz: ≤ 2 %
Ortho-Verbindungen: entspricht
Lösungsmittel-Rückstände (ICH Q3C): ausgeschlossen durch den Herstellprozess
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramin-T-Trihydrat
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
377.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
192 °C - closed cup
Gefahrencodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7080-50-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)