Fortfahren mit
1.02767
Kupferoxid
wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACS
Synonym(e):
Kupferoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CuO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.55
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-269-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
(oxygen demand as CuO)- ≥ 55.0 %
form
solid
weight
=79.54 g/mol
mp
1300 °C
density
6.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2200 kg/m3
cation traces
C: ≤0.002%, N: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[Cu]
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Systematic Genotoxicity Assessment of Metal Oxide Nanoparticles: Untersuchung des DNA-schädigenden und klastogenen Potenzials verschiedener Metalloxid-Nanopartikel, einschließlich Kupferoxid, unter Hervorhebung von Bedenken und Anwendungen in der Toxikologie (Solorio-Rodriguez SA et al., 2024).
  • Gold-Kupferoxid-Kern-Schale-Nanopartikel: Untersuchung der Auswirkung des pH-Werts auf die Schalenstabilität, was mechanistische Einblicke in die Schalenbildung gibt, die für Halbleiter- und katalytische Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Bartolucci SF et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (Sauerstoffbedarf als CuO): ≥ 55,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Gesamtkohlenstoff (C): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 0,005 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupferoxid
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)