If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,30 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 133,00 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 146,00 |
25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 852,00 |
190 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 5.130,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
n-Hexan, EMPLURA®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥95% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.005% Free acid (as acetic acid), ≤0.02% Water
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als Essigsäure): ≤ 0,005 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,6590 - 0,6620
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Wasser: ≤ 0,02 %
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Hexan
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf