Fortfahren mit
1.06887
Papanicolaous Lösung 2b Orange II-Lösung
for cytology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,20
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116113
eCl@ss:
32160703
€ 63,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
7.0-7.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 17 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
cytology
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Papanicolaou-Lösung 2b Orange II-Lösung für die Zytologie ist eine gebrauchsfertige Lösung für die humanmedizinische Zelldiagnostik und dient dem Zweck der zytologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs, zum Beispiel Gebärmutterhalsabstriche. Das Verfahren nach Papanicolaou ist das am häufigsten verwendete Färbungsverfahren für zytologische Proben und ist für die Färbung von exfoliativen Zellen in zytologischen Proben vorgesehen.
Im ersten Schritt werden die Zellkerne gefärbt, entweder progressiv oder regressiv mit einer Hämatoxylinlösung (Hämatoxylinlösung modifiziert nach Gill II (Produktnummer 1.05175),
Papanicolaou-Lösung 1a Harris Hämatoxylinlösung (Produktnummer 1.09253) oder Papanicolaou Lösung 1b Hämatoxylinlösung S (Produktnummer 1.09254). Die Zellkerne werden blau bis dunkelviolett gefärbt. Beim progressiven Hämatoxylinfärbungsverfahren wird die Färbung bis zum Endpunkt ausgeführt, wonach der Objektträger in Leitungswasser gebläut wird. Beim regressiven Verfahren wird das Material überfärbt und die überschüssige Färbungslösung wird durch Säurewaschschritte gefolgt von einem Bläuungsschritt entfernt. Die Strukturen der Zellkerne sind durch das regressive Verfahren besser differenziert und sichtbar. Der zweite Färbungsschritt ist die zytoplasmische Färbung durch orangene Färbungslösung (Papanicolaou-Lösung 2b Orange II-Lösung (Produktnummer 1.106887) oder Papanicolaou-Lösung 2a Orange G-Lösung (OG6) (Produktnummer 1.06888)), insbesondere zum Aufzeigen von reifen und keratinisierten Zellen. Die Zielstrukturen werden verschieden stark orange gefärbt. Der dritte Färbungsschritt verwendet die sogenannte Polychromlösung, eine Mischung aus Eosin, hellgrün SF und Bismarck-Braun, Papanicolaou-Lösung 3a polychromatische Lösung EA 31 (Produktnummer 1.09271), Papanicolaou-Lösung 3b polychromatische Lösung EA 50 (Produktnummer 1.09272), Papanicolaou-Lösung 3c polychromatische Lösung EA 65 (Produktnummer 1.09270) oder Papanicolaou-Lösung 3d polychromatische Lösung EA 65 (Produktnummer 1.09269). Mit der Polychromlösung wird die Differenzierung der Plattenepithelzellen dargestellt. Papanicolaou-Lösung 2b Orange II-Lösung erzeugt eine intensivere rötliche Färbung mit reifen und keratinisierten Plattenepithelzellen als Papanicolaou-Lösung 2a Orange G-Lösung (OG6) für die Zytologie.
Die 500-ml-Flasche bietet 1500-2000 Färbungen. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf.
Analysis Note
Eignung für die Mikroskopie (Vaginalabstriche): entspricht
Zellkerne: blau bis dunkelviolett
Cyanophiles Zytoplasma: blau-grün
Eosinophiles Zytoplasma: rosa
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F
Flammpunkt (°C)
17 °C
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)