Fortfahren mit
1.09871
Salzsäurelösung
Chloride standard, 1000 mg Cl- (HCl in H2O) Titrisol®
Synonym(e):
Salzsäure-Masslösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
MDL number:
eCl@ss:
25140904
€ 52,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Titrisol®
technique(s)
chromatography: suitable, ion chromatography: suitable
pH
0.6 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (Cl⁻): 1000 mg / Ampulle
Bestimmungsmethode: Argentometrische Titration
(zurückgeführt auf NIST - SRM 999b)
Methodengenauigkeit: +/- 2 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäurelösung
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)