Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,30 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Concentration:
0.5 M
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Salzsäurelösung, for 1000 ml, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc: In dieser Studie wurde die Verwendung von Galvanikabfallschlamm als Zinkquelle für die Synthese von Zink-Ammonium-Phosphat untersucht. Salzsäurelösung spielte eine entscheidende Rolle beim Extraktionsprozess von Zink aus dem Abfallschlamm und demonstrierte ihre Anwendung bei der effizienten Rückgewinnung wertvoller Metalle aus Industrieabfällen (Morgovan et al., 2024).
- Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas: In diesem Artikel wird eine neuartige Analysemethode vorgestellt, bei der ein berührungsloser Leitfähigkeitssensor mit feuchtem Papier als Absorptionsmittel zum Nachweis von CO₂ verwendet wird. Bei der Kalibrierung und Vorbereitung der Sensormaterialien wurde Salzsäurelösung verwendet, was ihre Bedeutung bei der Entwicklung fortschrittlicher Analysetechniken unterstreicht (Sonsa-Ard et al., 2020).
- sym-Trisubstituted 1,3,5-Triazine Derivatives as Promising Organic Corrosion Inhibitors for Steel in Acidic Solution: Diese Forschungsarbeit untersucht die Wirksamkeit trisubstituierter Triazinderivate als Korrosionsinhibitoren für Stahl in Salzsäurelösung. Die Studie unterstreicht die entscheidende Rolle der Lösung bei der Simulation industrieller Bedingungen und der Bewertung der Inhibitorleistung (El-Faham et al., 2016).
- Effect of molecular structure of aniline-formaldehyde copolymers on corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution: In der Studie wird untersucht, wie sich die Molekularstruktur von Anilin-Formaldehyd-Copolymeren auf deren Fähigkeit auswirkt, Korrosion in Baustahl zu verhindern. Salzsäurelösung wurde verwendet, um die korrosive Umgebung zu erzeugen, was ihre Anwendung in Korrosionsstudien und Materialprüfungen unterstreicht (Zhang et al., 2015).
- Graphene sheets modified with polyindole for electro-chemical detection of dopamine: In diesem Artikel wird die Modifizierung von Graphenschichten mit Polyindol zur Verbesserung des elektrochemischen Nachweises von Dopamin erörtert. Bei der Herstellung der modifizierten Graphenschichten wurde Salzsäurelösung verwendet, was ihre Rolle bei der Herstellung von Nanomaterialien für Anwendungen in der analytischen Chemie demonstriert (Kumar und Prakash, 2014).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäurelösung
Signalwort
Warning
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Gefahrencodes
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?