Fortfahren mit
1.10283
GranuCult® Plus LB-Agar (MILLER)
GranuCult® plus, granular, for Escherichia coli, pkg of 500 g
Synonym(e):
LB-Agar, LB-Agar, Miller-Modifikation, Luria-Bertani-Agar, Miller-Luria-Bertani-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
eCl@ss:
32160607
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
AFNOR (norm NF 90-414 (1985)), ISO (9308-1(1988))
Ph:
6.8-7.2 (25 °C in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli
Application(s):
microbiology
pharmaceutical
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
AFNOR (norm NF 90-414 (1985)), ISO (9308-1(1988))
sterility
non-sterile
product line
GranuCult® plus
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light yellow to brown
pH
6.8-7.2 (25 °C in H2O, after autoclaving)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
Die Formulierung von GranuCult® Plus LB-Agar (MILLER) fördert das Wachstum von E. coli. Casein-Pepton und Hefeextrakte liefern essenzielle Nährstoffe für das Wachstum wie Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Mineralien und Vitamine. Natriumchlorid liefert wichtige Elektrolyte und hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht. Agar dient als Verfestigungsmittel.
Application
GranuCult® Plus LB-Agar (MILLER) eignet sich für die Kultivierung von E. coli in Fermentations- und molekulargenetischen Studien.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar bis leicht opaleszierend
Aussehen (Farbe): gelblich braun
pH-Wert (25 °C): 6,8–7,2
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 53868 (DH5a)): gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 39403 (JM103)): gut
Wachstum (Escherichia coli DSM 6897 (DH5alpha)): gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 47092 (BL21)): gut
Inkubation: 24 Stunden bei 35 °C, aerob
Other Notes
Ersetzt: 1,10283
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GranuCult® Plus LB-Agar (MILLER)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)