Fortfahren mit
1.12211
Cobalt powder
99+
Synonym(e):
Cobalt powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.93
UNSPSC Code:
12141710
EC Index Number:
231-158-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38190601
€ 60,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
6170 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1493 °C
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ni (Nickel): ≤ 0.1 %
Particle Size (d50): 1 - 5 µm
Identity (elemental analysis): passes test
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Was ist los?
WGK 3
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-48-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)