Fortfahren mit
1.12285
Niobium(V) chloride
98+
Synonym(e):
Niobium(V) chloride, Niobium pentachloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl5Nb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.17
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-059-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38180501
Form:
solid
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
mp
205 °C
density
2.75 g/cm3
bulk density
1450 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Nb](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Analysis Note
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 98.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niobium(V) chloride
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
supp_hazards
WGK
WGK 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)