Quality Segment
technique(s)
chromatography: suitable, ion chromatography: suitable
pH
7 (20 °C in H2O)
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Determination method: Iodometric titration.
The content of this solution was determined with sodium thiosulfate standard solution (article number 1.09147) standardized against volumetric standard potassium iodate (article number 1.02404). The expanded measurement uncertainty is ± 0.4 % (k=2 coverage factor for 95% coverage probability). The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 136f (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard potassium iodate, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromate standard solution
Signalwort
Danger
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation - Muta. 1B
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7789-00-6
7789-00-6
7789-00-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?