Fortfahren mit
12-359
Acetyl-Histone H3 Peptide
Lys14
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetyl-Histon-H3(Lys14)-Peptid, Routinely evaluated by Dot Blot Assay. This peptide was recognized on a dot blot using Anti-acetyl Histone H3 (Lys14). The peptide was not recognized by anti-acetyl Histone H3 (Lys9) or anti-acetyl Histone H3 (Lys9,14).
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Physical form
Lyophilisiertes Pulver
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Dot Blot beurteilt. Dieses Peptid wurde auf einem Dot Blot unter Verwendung von Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys14) (06-911) erkannt. Dieses Peptid wurde weder durch Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys9) noch Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys9,14) erkannt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
124251236012564
description
Routinely evaluated by Dot Blot Assay. This peptide was recognized on a dot blot using Anti-acetyl Histone H3 (Lys14). The peptide was not recognized by anti-acetyl Histone H3 (Lys9) or anti-acetyl Histone H3 (Lys9,14).
description
-
description
Routinely evaluated by Dot Blot Assay. This peptide was spotted on nitrocellulose & detected by using polyclonal anti-acetylated Histone H3 (06-599).
description
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
protein detection: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
NCBI accession no.
NM_002107.3
NCBI accession no.
NM_002107.3
NCBI accession no.
NM_002107.3
NCBI accession no.
NM_002107.3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetyl-Histon-H3(Lys14)-Peptid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)