Fortfahren mit
12-425
Acetyl-Histone H3 Peptide
Lys14, biotin conjugate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetyl-Histon-H3(Lys14)-Peptid, Biotin-Konjugat,
biological source
synthetic
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Physical form
Lyophilisiertes Pulver
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
123591240312564
description
-
description
Routinely evaluated by Dot Blot Assay. This peptide was recognized on a dot blot using Anti-acetyl Histone H3 (Lys14). The peptide was not recognized by anti-acetyl Histone H3 (Lys9) or anti-acetyl Histone H3 (Lys9,14).
description
This peptide corresponds to residues 1-21 of histone H3.
description
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
protein detection: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
protein detection: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)