Fortfahren mit
12666
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, geringer Schwermetallgehalt
Synonym(e):
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, geringer Schwermetallgehalt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,60
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 454,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.540,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
solid
Impurities:
≤5.0% Ash, ≤6% moisture
€ 91,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 8468
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤5.0% Ash, ≤6% moisture
pI 
4.7
solubility
water: 50 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤20 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
General description
Humanserumsalbumin (HSA) ist ein im Plasma reichlich vorkommendes Protein. Dieses globuläre, lösliche und nichtglykosylierte monomere Protein besitzt drei homologe Domänen (I, II und III). Diese Domänen haben Unterdomänen A und B mit gemeinsamen Strukturmotiven. Das HSA-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 4q13.3 lokalisiert.
Application
Albumin, Humanserum, Fraktion V, geringer Schwermetallgehalt wird wie folgt verwendet:
  • als Ergänzung in Doppelpuffer und milliQ-Wasser zum Gebrauch in vivo
  • in serumfreien Medien für polarisierte Sekretionsassays mit humanen mikrovaskulären Endothelzellen der Haut
  • als Ergänzung in Natriumphosphatpuffer zur Rekonstitution von Hormonlyseproben
Biochem/physiol Actions
Humanserumsalbumin (HSA) ist besonders wichtig für die Stabilisierung des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens. Es fungiert als Hilfsstoff für Vakzine und therapeutische Proteinarzneimittel. HSA dient als Zellkulturmedienergänzung für die Synthese von Vakzinen und Pharmazeutika. Es ist nützlich als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. HSA wird zur Behandlung bei Herz-Lungen-Maschine, Trauma, Blutungen und Hypoalbuminämie eingesetzt. HSA ist nützlich für biologische Anwendungen wie implantierbare Biomaterialien, Bio-Chromatografie, chirurgischen Klebstoffe und Abdichtmittel.
Preparation Note
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6784A9080A1887
description
-
description
10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide, aseptically filled
description
30% in 0.85% sodium chloride, protease free
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤6% moisture, ≤5.0% Ash
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
impurities
≤0.007% Fatty Acids, HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)