Merck
1.46770
ReadyPlate 55 KIT m Green Agar
suitable for detection, filtration, box of 150 sets 55 mm plates and membrane filters
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41106227
NACRES:
NA.74
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Agentur
ISO
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
box of 150 sets 55 mm plates and membrane filters
Hersteller/Markenname
ReadyPlate
Porengröße
0.45 μm pore size
Anwendung(en)
detection
filtration
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Application: Detection of yeast, mould and aciduric bacteria, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate and EZ PAK membrane filter (150 sets per box)
Synonym: Schaufuss Pottinger Medium
Rechtliche Hinweise
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2