Fortfahren mit
16-103
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon 4G10®, Biotin-Konjugat
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper Klon 4G10, Biotinantikörper 4G10, Biotinylierter Anti-Phosphotyrosin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 751,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
4G10®, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
52
€ 751,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Abhängig von der Molekülmasse des nachzuweisenden tyrosinphosphorylierten Proteins.
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon 4G10 (Kat.-Nr. 05-321), mit Biotin vernetzt.
Einige der Tyrosinreste können mit einer Phosphatgruppe (phosphoryliert) von Proteinkinasen markiert werden. (In seinem phosphorylierten Zustand wird es als Phosphotyrosin bezeichnet.) Die Tyrosinphosphorylierung wird als einer der wichtigsten Schritte bei der Signalumwandlung und Regulierung der enzymatischen Aktivität erachtet. Das Aufkommen von Anti-Phosphotyrosin-Antikörpern ist eines der signifikanten Ereignisse in der Signalumwandlungsforschung. Bevor Anti-Phosphotyrosin-Antikörper verfügbar waren, wurde die Tyrosylphosphorylierung von Proteinen und Enzymen durch gefährliche und zeitaufwendige radioaktive Versuche untersucht. Anti-Phosphotyrosin-Antikörper werden häufig in Western Blot eingesetzt, nachdem die anvisierten Proteine immunausgefällt wurden, um die Tyrosylphosphorylierung der Proteine zu messen. Anti-Phosphotyrosin-Antikörper werden auch direkt auf Zelllysat angewandt, um die Gesamtveränderung des Maßes der Tyrosinphosphorylierung als Reaktion auf verschiedene Behandlungen zu untersuchen.
Beschreibung
Monoklonaler Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon 4G10 (Kat.-Nr. 05-321), mit Biotin vernetzt.
Immunogen
Phosphotyramin-KLH.
Application
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon 4G10, Biotin-Konjugat weist tyrosinphosphorylierte Proteine in allen Spezies nach. Dieser einzigartige monoklonale Antikörper ist in peer-reviewed Fachzeitschriften veröffentlicht und für die Verwendung in IC, IP, WB validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Immunpräzipitation:
4 μg einer früheren Charge in Verbindung mit Streptavidin, Agarosekonjugat (Katalognr. 16-126), immunausgefällte phosphotyrosinhaltige Proteine aus einem Lysat von EGF-stimulierten A431-Zellen.
Hinweis: Fügen Sie 0,2 mM Natriumorthovanadat zu dem Lysepuffer hinzu, um das Phosphotyrosin zu erhalten.
Immunzytochemie:
5 bis 10 μg/ml einer früheren Charge erzeugten eine positive Immunfärbung von EGF-stimulierten A431-Zellen, die mit Ethanol:Essigsäure [1:1] fixiert wurden.
Anwendungshinweise
Zur Verwendung in Anwendungen, bei denen ein Biotinkonjugat vorteilhaft ist, z. B. WB und IC.
Biochem/physiol Actions
Eine Kreuzreaktion mit Ratte und Maus wird erwartet.
Erkennt tyrosinphosphorylierte Proteine von allen Spezies.
Physical form
PBS mit 0,05 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 9 Monate haltbar. HINWEIS: NICHT EINFRIEREN. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Mit Pervanadat behandelte menschliche A431-Zellextrakte oder mit EGF behandelte menschliche A431-Zellen.
Regelmäßig mittels Western Blot an mit EGF behandelten A431-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies tyrosinphosphorylierte Proteine in 10 μg von mit EGF behandeltem A431-Lysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)