Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 U | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 339,00 |
Über diesen Artikel
€ 339,00
biological source
Porcine kidney
Quality Segment
form
suspension (crystalline)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
physiological buffer: soluble, water: soluble
foreign activity
Oxidases ≤3%
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Type IV-S, ammonium sulfate suspension, 10-40 units/mg protein (Bradford) | description Type VI-S, lyophilized powder, ≥12 units/mg protein (biuret) | description Type II |
| biological source Porcine kidney | biological source - | biological source Porcine kidney | biological source - |
| form suspension (crystalline) | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility water: soluble, physiological buffer: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?