Fortfahren mit
K7250
Kidney acetone powder porcine
Type II
Synonym(e):
Porcine Kidney Acetone Extract
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 343,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 343,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type II
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Kidney acetone powder porcine has been used to hydrolyze folates.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D7876164598P6675
description
Type II
description
≥0.05 unit/mg solid
description
-
description
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
type
Type II
type
-
type
-
type
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)