Fortfahren mit
17-439
RalB Activation Assay Kit (non-radioactive)
Non-radioactive Ral-B Activation Assay Kit can be used to precipitate Ral-B-GTP from cell lysates & detection by a Ral-B specific monoclonal antibody.
Synonym(e):
RAS-like protein B, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B, GTP binding protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Analysis Note
Routinely evaluated by non-radioactive Kinase Assay.
Other Notes
anti-RalB, clone 25 (Cat.# 04-037)
Ral Assay Reagent (Ral BP1, agarose) (Cat.# 14-415)
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X (Cat.# 20-168)
100X GTPγS, 10mM (Cat.# 20-176)
100X GDP, 100mM (Cat.# 20-177)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)