Fortfahren mit
20-153
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Dilution Buffer
For use in the Chromatin Immunoprecipitation Assays.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
wet ice
Application
Research Category
All
Physical form
0.01% SDS, 1.1% Triton X- 100, 1.2mM EDTA, 16.7mM Tris-HCl, pH 8.1, 167mM NaCl.
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20159172291710504
description
For use in the Chromatin Immunoprecipitation Assays.
description
5M NaCl -for use in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP).
description
Acetyl-Histone H4 Immunoprecipitation (ChIP) Assay Kit used to immunoprecipitate transcriptionally active chromatin from mammalian cells using anti-Acetyl-Histone H4, ChIP grade rabbit antiserum.
description
target-specific spike-in controls that make ChIP experiments more quantitative and accurate
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Piktogramme
Exclamation mark
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)