Fortfahren mit
219261
Katalase, Aspergillus niger
Catalase, Aspergillus niger, CAS 9001-05-2, is a native, long-acting, extremely stable form of catalase that is active over a wide pH range (pH 1 - 12).
Synonym(e):
Katalase, Aspergillus niger
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥10,000 units/mg protein, ≥4000 units/mg dry wt.
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1900
form
lyophilized powder
specific activity
≥10,000 units/mg protein, ≥4000 units/mg dry wt.
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
green
solubility
H2O: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Forschungsbereich: Zelluläre Signaltransduktion
Katalase, Aspergillus niger, ist eine native, lang wirksame, extrem stabile Form von Katalase, die über einen weiten pH-Bereich (pH 1–12) aktiv ist. Sie besteht aus vier Proteinuntereinheiten, von denen jede eine an ihr aktives Zentrum gebundene Häm-Gruppe enthält, und ist eines der wichtigsten antioxidativen Enzyme, das in fast allen aeroben Organismen vorhanden ist.
Application
Für Katalase gibt es folgende Einsatzmöglichkeiten:
  • Industrielle Anwendungen zur Beseitigung von Wasserstoffperoxid, das als Oxidations-, Bleich- oder Sterilisationsmittel eingesetzt wird.
  • Lebensmittelindustrie und Eierverarbeitung, oft in Verbindung mit anderen Enzymen.
  • Lebensmittelkonservierungsmethoden in Kombination mit Glucoseoxidase, wobei Superoxid-Dismutase H₂O₂ produziert, das anschließend durch Katalase eliminiert wird.
  • Konservierungsprozesse, zusammen mit Glucoseoxidase.
Biochem/physiol Actions
Katalase ist dafür verantwortlich, in einer zweistufigen Reaktion zwei Wasserstoffperoxidmoleküle in ein Sauerstoffmolekül und zwei Wassermoleküle aufzuspalten. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der zellulären Konzentration und des Abbaus von Wasserstoffperoxid, was wiederum die Zellen vor oxidativen Schäden schützt. Ihre Fehlfunktion und ihr Mangel sind mit verschiedenen Krankheiten verbunden, darunter Vitiligo, Diabetes mellitus, Anämie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bipolare Störungen, Morbus Wilson, bestimmte dermatologische Erkrankungen, Alzheimer-Krankheit, Bluthochdruck und Schizophrenie. Anomalien der Katalaseaktivität stehen im Zusammenhang mit Akatalasämie bzw. Takahara-Krankheit, einer seltenen genetischen Störung.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Minute bei 30 °C und einem pH-Wert von 7,0 1,0 µmol H₂O₂ abbaut.
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3515C3155C9322
description
Catalase, Aspergillus niger, CAS 9001-05-2, is a native, long-acting, extremely stable form of catalase that is active over a wide pH range (pH 1 - 12).
description
ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
description
aqueous solution, ≥30,000 units/mg protein
description
lyophilized powder, 2,000-5,000 units/mg protein
specific activity
≥10,000 units/mg protein, ≥4000 units/mg dry wt.
specific activity
≥4,000 units/mg protein
specific activity
≥30,000 units/mg protein
specific activity
2,000-5,000 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated (hygroscopic), OK to freeze
storage condition
(Tightly closed)
storage condition
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized
persons)
storage condition
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)