Fortfahren mit
230752
Chromomycin A3
Antitumor antibiotic that inhibits RNA synthesis. A cell-permeable fluorescent dye that can be used with Bisbenzimide H 33258 to distinguish chromosomes by their total DNA content and DNA base composition.
Synonym(e):
Chromomycin A3, Toyomycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C57H82O26
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1183.25
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
ethanol: 10 mg/mL
fluorescence
λex ~445 nm, λem ~575 nm
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C57H82O26/c1-21-34(79-40-19-37(53(26(6)75-40)77-28(8)59)82-38-16-33(61)52(70-11)25(5)74-38)15-31-13-30-14-32(54(71-12)51(68)46(63)22(2)58)55(50(67)44(30)49(66)43(31)45(21)62)83-41-18-35(47(64)24(4)73-41)80-39-17-36(48(65)23(3)72-39)81-42-20-57(10,69)56(27(7)76-42)78-29(9)60/h13,15,22-27,32-33,35-42,46-48,52-56,58,61-66,69H,14,16-20H2,1-12H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27+,32+,33-,35-,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42+,46+,47-,48-,52+,53+,54+,55+,56+,57+/m1/s1
InChI key
ZYVSOIYQKUDENJ-WKSBCEQHSA-N
General description
Antibiotikum, das die RNA-Synthese durch DNA-abhängige RNA-Polymerase hemmt. Fluoreszierender Farbstoff, der zusammen mit Bisbenzimid H33258 (Katalognr. 382061) verwendet werden kann, um Chromosome durch ihre DNA-Gesamtkonzentration und ihre DNA-Basenkonzentration zu unterscheiden. Bindet an G:C-Paare der helixförmigen DNA (Mg2+ erforderlich), aber interkaliert die A:T-Paare nicht, die bevorzugt Bisbenzimid H33258 binden.
Antitumorantibiotikum, das die RNA-Synthese hemmt. Ein zellpermeabler, fluoreszierender Farbstoff, der mit Bisbenzimid H 33258 (Katalognr. 382061) verwendet werden kann, um Chromosome durch ihre DNA-Gesamtkonzentration und DNA-Basenkonzentration zu unterscheiden. Interagiert reversibel mit DNA in Gegenwart von Mg2+. Bindet an G:C-Paare der helixförmigen DNA, aber interkaliert nicht.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Aich, P., et al. 1992. Biochemistry31, 2988.
Saccone, S., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 4913.
Van Dilla, M.A., et al. 1983. Science220, 620.
Mizuno, K. 1963. J. Antibiot.16, 22.
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten erhoben werden. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Hochtoxisch & Karzinogen / Teratogen (I)
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)