Fortfahren mit
3779
Histamin, freie Base
Synonym(e):
Histamin, freie Base
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.15
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (TLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1cncc1CCN
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChI key
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein potenter Vasodilatator, der in normalem Gewebe und Blut vorkommt. Aktiviert die Stickstoffmonoxid-Synthase.
Ein potenter Vasodilatator, der in normalem Gewebe und Blut vorkommt. Gebildet durch die Decarboxylierung von L-Histidin. Aktiviert die Stickstoffmonoxid-Synthase (NOS), was die Freisetzung von Stickstoffoxid zur Folge hat. Die Aktivierung der Histamin H1-Rezeptoren führt zur Mobilisierung von Ca2+ und die Aktivierung der Histamin H2-Rezeptoren stimuliert wiederum die Adenylatcyclase-Aktivität in Neuronen. Hemmt die Synthese von IL-2 und γ;-IFN in mononukleäaren Zellen des peripheren Bluts und die durch Lipopolysaccharid induzierte Synthese von TNF-α; in Monozyten durch Aktivierung der H2-Rezeptoren.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Robinson, A.J., and Dickerson, J.M. 2001. Br. J. Pharmacol.133, 178.
Izumi, H., et al. 1995. Am. J. Obstet. Gynecol.172, 1477.
Vannier, E., and Dinarello, C.A. 1994. J. Biol. Chem.269, 9952.
Yan, Q.Z., et al. 1994. Agents Actions 41, C111.
Moncada, S., et al. 1991. Pharmacol. Rev. 43, 109.
Bloom, F.E. 1990. in Pharmacological Basis of Therapeutics p. 224 (Gilman, A.G., et al., Eds.) Pergamon Press, New York.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H712559964Y0001779
Histamin analytical standard
Supelco
59964
Histamin
Histamin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001779
Histamin
description
-
description
≥97.0%
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97.0%
assay
≥97.0% (TLC), ≥97.0% (anhydrous basis, NT)
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)