Fortfahren mit
474787
MG-132
≥95% (HPLC), proteasome inhibitor, powder
Synonym(e):
Z-Leu-Leu-Leu-al, MG-132
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H41N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 93,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MG-132, ≥95 % durch HPLC, Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
General description
Potenter, reversibler und zellpermeabler Proteasom-Inhibitor (Ki = 4 nM). Reduziert den Abbau von ubiquitin-konjugierten Proteinen in Säugetierzellen und permeablen Hefestämmen durch den 26S-Komplex ohne deren ATPase- oder Isopeptidase-Aktivitäten zu beeinflussen. Aktiviert die c-Jun-N-terminale Kinase (JNK1), die die Apoptose einleitet. Hemmt die NF-κB-Aktivierung (IC50 = 3 µM). Dieses Material ist durch HPLC zu ≥ 95 % rein. Ein durch HPLC zu ≥ 98 % reines Material (Katalog-Nr. 474790) ist ebenfalls erhältlich. Verfügbar auch als 20-mM-Lösung in DMSO (Katalog-Nr. 474788).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Steinhilb, M.L., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 4476.
Meriin, A.B. et al., 1998. J. Biol. Chem. 273, 6373.
Adams, J. und Stein, R., 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Klafki, H.W. et al., 1996. J. Biol. Chem.271, 2865.
Lee, D.H. und Goldberg, A.L., 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Wiertz, E.J. et al., 1996. Cell84, 769.
Jensen, T.J. et al., 1995. Cell 83, 129.
Read, M.A. et al., 1995. Immunity2, 493.
Rock, K.L. et al., 1994. Cell 78, 761.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
474790474791C2211
description
Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
description
A cell-permeable, potent, reversible proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
description
InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible proteasome inhibitor
description
≥90% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
liquid
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MG-132, ≥95 % durch HPLC
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)