Fortfahren mit
5.33003
Ammoniaklösung 25 %
for LC-MS LiChropur™
Synonym(e):
Ammoniumhydroxid -Lösung, Salmiakgeist, Ammoniakwasser, Ammoniumhydroxid, Ammoniak wässrig -Lösung, Ammoniakwasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
35.05
UNSPSC Code:
12142110
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
expl. lim.
27 %
technique(s)
HPLC: suitable
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Entdecken Sie LiChropur™-Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniaklösung 25 %
Signalwort
Danger
Zielorgane
Respiratory system
Was ist los?
WGK 2
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)