Fortfahren mit
540221
Purin-Nukleosid-Phosporylase, Human, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
PNP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.42
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥25 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 294,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥25 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinante humane Purin-Nukleosid-Phosporylase, in E. coli exprimiert, ohne Tags. Die Purin-Nukleosid-Phosphorylase katalysiert die Phosphorolyse der N-Ribosid-Bindungen von Purin-Nukleosiden und Desoxynukleosiden. Die humane PNP ist ein Ziel für die therapeutische Intervention der T-Zell-Immunantwort. Nützlich für die Detektion von anorganischem Phosphat aus biochemischen Reaktionen.
Physical form
In 50 mM Tris-HCl, pH 7,6.
Analysis Note
Einzelbande mittels SDS-PAGE
Other Notes
Eine Einheit ist die richtige Menge an Enzym für die Konvertierung von 1 µ;mol MESG und 1 µ;mol Pi zu 1 µ;mol 2-Amin-6-mercapto-7-methylpurin und 1 µ;mol Ribosephosphat in 1 min bei 25 °;C, pH 7,6.
Filgueira de Azevedo, W.Jr., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.309, 917.
Silva, R.G., et al. 2003. Protein Expr. Purif.27, 158.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N2415HPA00162539488
description
-
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥10 units/mg protein
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥1300 U/mL
specific activity
≥25 units/mg protein
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥1300 U/mL
form
liquid
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)