Fortfahren mit
5650
L-Serine
Synonym(e):
L-Serine, Ser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160406
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - VT8100000
Merck USA index - 14, 8460
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤15 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S0450000S450054763
L-Serine
Millipore
5650
L-Serine
Serin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0450000
Serin
L-Serin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
54763
L-Serin
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
solid
form
-
form
powder
form
-
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
color
white
color
-
color
white to off-white
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
cation traces
heavy metals: ≤15 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)