Fortfahren mit
565758
ββ-Sekretase-Substrat IV, fluorogen
≥95% (HPLC), lyophilized solid, β-secretase substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
ββ-Sekretase-Substrat IV, fluorogen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 238,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C91H129N25O25S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2005.22
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 238,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ββ-Sekretase-Substrat IV, fluorogen, A highly sensitive fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate, based on the EVNLDAEF sequence derived from the β-secretase site of the Swedish mutation of Amyloid Precursor Protein (APP).
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~350 nm, λem ~490 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein hochsensitives Fluoreszenzresonanz-Energietransfer (FRET)-Peptidsubstrat (Exzitationsmaximum: ~350 nm); Emissionsmaximum: ~490), basierend auf der von der β;-Sekretasestelle der schwedischen Mutation des Amyloidpräkursorproteins abgeleiteten GVNLDAEF-Sequenz. Eine Hydrolyse des Substrats an der Leu-Asp-Bindung mittels β;-Sekretase führt zu einer verstärkten Fluoreszenz. Berichtete Kcat/km-Werte (min-1/µ;M) für Pro-Memapsin 2 und seine proteolytisch aktivierte Spezies Leu28p-Memapsin 2 sind jeweils 0,044 und 0,040 (bei pH 4,5, 37 °;C).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
β;-Sekretase-Substrat
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °;C einfrieren. Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Ermolieff, J., et al. 2000. Biochemistry 39, 12450.
H-Arg-Glu(EDANS)Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Lys(DABCYL)Arg-OH
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
565767565764208773
description
A highly sensitive fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate, based on the EVNLDAEF sequence derived from the β-secretase site of the Swedish mutation of Amyloid Precursor Protein (APP).
description
An internally quenched fluorogenic peptide substrate containing the α-secretase cleavage site of β-Amyloid Precursor Protein (APP).
description
An internally quenched fluorogenic peptide substrate containing the C-terminal β-APP (amyloid β-peptide precursor protein) amino acid sequence that is cleaved by γ-secretase.
description
The non-permeant fluorogenic Calpain Substrate III is made cell-permeable by a c-terminal heptaarginine extension via a Glu linkage.
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)