Fortfahren mit
565840
SHIP2-Inhibitor, AS1938909, Calbiochem
The SHIP2 Inhibitor, AS1938909 controls the biological activity of SHIP2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
SHIP2-Inhibitor, AS1938909, Calbiochem, 3-(2,4-Dichlorbenzyl)oxy]-N-(2,6-Difluorbenzyl)thiophen-2-carboxamid, SH2-Domäne-enthaltende Inositol-5ʹ-phosphatase 2 (SHIP2) Inhibitor, AS1938909
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H13Cl2F2NO2S
Molekulargewicht:
428.28
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Eine zellpermeable Thiophencarboxamid-Verbindung, die nachweislich den Glukosestoffwechsel erhöht und die intrazelluläre Insulin-Signalübertragung aktiviert. Wirkt als potenter, kompetitiver und reversibler Inhibitor der SHIP2-Aktivität (Ki = 0,44 µM für hSHIP2) mit mäßiger bis ausgezeichneter Selektivität gegenüber SHIP1 und anderen verwandten Phosphatasen (IC50 = 0,18, 0,57, 21, >50, >50 und >50 µM für mSHIP2, hSHIP2, hSHIP1, hPTEN, h-Synaptojanin bzw. h-Myotubularin). Erhöht den Insulin-induzierten pAkt-Ser473-Spiegel und verstärkt die Expression des Glukosetransporters GLUT1 mRNA in L6–Myotuben. SHIP1-Inhibitor, 3AC ist ebenfalls erhältlich (Kat.-Nr. 565835).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Suwa, A., et al. 2010. Eur. J. Pharmacol.642, 177.
Suwa, A., et al. 2009. Br. J. Pharmacol.158, 879.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
565835HPA037601ZRB2572
description
The SHIP2 Inhibitor, AS1938909 controls the biological activity of SHIP2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The SHIP1 Inhibitor, 3AC controls the biological activity of SHIP1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (1H-NMR)
assay
-
assay
-
form
solid
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)