Fortfahren mit
575545
XAV939
≥97% (HPLC), solid, Tankyrase1/2 inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Tankyrase1/2-Inhibitor, XAV939, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 201,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11F3N2OS
Molekulargewicht:
312.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 201,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tankyrase1/2-Inhibitor, XAV939, Calbiochem, The Tankyrase1/2 Inhibitor, XAV939 controls the biological activity of Tankyrase1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeables Dihydrothiopyranopyrimidinol, das TNKS1/PARP5a und TNKS2/PARP5b mit hoher Affinität bindet (Kd = 99 bzw. 93 nM) und deren PARsylierungsaktivität (Poly-ADP-Ribosylierung) stark hemmt (IC50 = 11 bzw. 4 nM), während es eine viel geringere Aktivität gegen PARP1 und PARP2 aufweist (IC50 = 2,194 bzw. 0,114 µM). Die Knockdown-Funktion von TNKS, nicht aber von PARP1/2, durch siRNA oder XAV939-Behandlung unterdrückt die zelluläre Axin1/2-PAR-Sylierung und Ubiquitinierung/proteasomalen Abbau, was zu Axin-Aufbau, β-Catenin-Zerstörung und Blockierung der Wnt-Signalübertragung führt. XAV939 hemmt nachweislich das Wachstum von β-catenin-abhängigen DLD-1-Zellen, aber nicht das von β-catenin-unabhängigen RKO-Zellen (um >95 % vs. keine Wirkung bei 3,3 µM) in vitro und verhindert die Regeneration der Zebrafisch-Schwanzflosse (um ~70 % bei 7 Tage Post-Amputation, 5 µM) nach chirurgischer Entfernung in vivo.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Huang, S.M., et al. 2009. Nature461, 614.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
X3004681669
description
The Tankyrase1/2 Inhibitor, XAV939 controls the biological activity of Tankyrase1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
≥98% (HPLC)
description
Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, is a cell-permeable inhibitor of TNKS1/PARP5a (IC50 = 131 nM) & TNKS2/PARP5b (IC50 = 56 nM). Suppress Wnt-stimulated transcription activity (IC50 = 180 nM).
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)