Fortfahren mit
586006
InSolution Thapsigargin, CAS-Nr. 67526-95-8, Calbiochem
≥97% (TLC), liquid, endoplasmic reticular Ca2+-ATPase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution Thapsigargin, CAS-Nr. 67526-95-8, Calbiochem, (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-Acetoxy-4-(butyryloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-((Z)-2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H50O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
650.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 302,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
InSolution Thapsigargin, CAS-Nr. 67526-95-8, Calbiochem, InSolution, ≥97%, tumor-promoting sesquiterpene lactone
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@]([C@H](C[C@@]([C@H]3[C@@H]([C@H](C(=C32)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)CCCCCCC)(OC(=O)C)C)OC(=O)CCC)([C@@](C1=O)(O)C)O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
InChI key
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
General description
zellpermeables, tumorförderndes Sesquiterpenlacton, das Ca2+ durch Hemmung der endoplasmatischen retikulären Ca2+-ATPase freisetzt (IC50 = 4–13 nM). Erhöht nicht die Inositolphosphate und hat keine signifikante Wirkung auf die Proteinkinase C. Erhöht den Ca2+-abhängigen Na+ -Einstrom in menschlichen Blutplättchen in einer dosisabhängigen Weise. Aktiviert die Apoptose in Ratten-Thymozyten und induziert die Apoptose in menschlichen Hepatomazellen, hemmt insbesondere die Fusion von Autophagosomen mit Lysosomen und induziert die Autophagie.
Biochem/physiol Actions
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 10-mM-Lösung (2 mg/307 µL) von Thapsigargin (Kat.-Nr. 586005) in DMSO.
Other Notes
Won, J.G. und Orth, D.N. 1995. Endocrinology136, 5399.Tepel, M., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1220, 248.Begum, N., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3352.Low, A.M., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol.230, 53.Tsukamoto, A. and Karneko, Y. 1993. Cell. Biol. Int.17, 969.Wong, W.L., et al. 1993. Biochem. J.289, 71.Glennon, M.C., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 25568.Xu, Y., et al. 1992. J. Neurochem.59, 2224.Mason, M.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 20856.Thastrup, O., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 2466.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Still not finding the right product?
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)