Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
anhydrous
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Perchlorsäure, 0.1 mol/l in anhydrous acetic acid for titrations in non-aqueous media
Quality Segment
grade
anhydrous
form
liquid
pH
(ca.0.1 at 20 °C)
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Nanoporous gold with microporous structure: Perchloric acid is used in the electrochemical dealloying process to create nanoporous gold structures, which are significant for their applications in catalysis and sensor technology (Li et al., 2024).
- Stability indicating reversed-phase-high-performance liquid chromatography method: This method uses perchloric acid for the analysis of pharmaceutical compounds, offering enhanced stability and reliability for drug formulation and safety checks (Chintala, 2024).
- Development of innovative methodology for determination of 6-thioguanine: By utilizing perchloric acid, this HPLC-PDA-based technique allows for precise medical diagnostics, facilitating better disease management through accurate drug monitoring (Noga et al., 2023).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchlorsäure
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?