Fortfahren mit
614005
Tobramycin, Freie Base, CAS-Nr. 32986-56-4, Calbiochem
Aminoglycoside antibiotic active against Gram negative bacteria. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Synonym(e):
Tobramycin, Freie Base, CAS-Nr. 32986-56-4, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H37N5O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.51
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI key
NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
General description
Aminoglykosid-Antibiotikum, das gegen gramnegative Bakterien wirkt. Hemmt die von der Myeloperoxidase abhängige oxidative Zellschädigung.
Aminoglykosid-Antibiotikum. Hemmt die von der Myeloperoxidase abhängige oxidative Zellschädigung.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Myeloperoxidase-abhängige oxidative Zellschädigung
Other Notes
Cantin, A. und Woods, D.E. 1993. J. Clin. Invest. 91, 38.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich & Karzinogen / Teratogen (E)
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)