Fortfahren mit
71078
RedAlert 10X Western-Blot-Färbemittel
Visualize proteins transferred to nitrocellulose or PVDF membrane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.23
UNSPSC Code:
41116133
€ 78,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Das RedAlert Färbemittel wird verwendet, um vor einer Western-Blot-Analyse oder einer Proteinsequenzierung durch Edman-Abbau auf Membranen übertragene Proteine sichtbar zu machen. Das RedAlert Färbemittel bindet reversibel an Proteine auf Nitrocellulose- und PVDF-Membranen und kann auch an Celluloseacetat gebundene Proteine färben. Das RedAlert Färbemittel bindet positiv geladene Aminogruppen und unpolare Bereiche von Proteinen, was zu rötlich-rosa Streifen führt. Anhand dieser Färbung kann der Transfer von Proteinen vor dem immunologischen Nachweis auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen überprüft werden oder es können Blutserumproteine auf Celluloseacetat-Medien nachgewiesen werden. Da die Färbung reversibel ist, eignet sie sich gut für den Nachweis von Proteinen vor einer Proteinsequenzierung oder HPLC-Analyse. Die Empfindlichkeit der Färbung beträgt etwa 50 ng Protein. Das RedAlert Färbemittel wird als 10-fach konzentrierte Lösung geliefert.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6505OP69069
description
Visualize proteins transferred to nitrocellulose or PVDF membrane
description
OmniPur® Grade, 10X Liquid Concentrate
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Novagen®
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)