Fortfahren mit
71087
KOD XL DNA Polymerase
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of long strand and GC- rich DNA templates. Excellent for incorporation of deriviatized dNTPs.
Synonym(e):
High-fidelity DNA polymerase, KOD polymerase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106314
NACRES:
NA.55
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
710857108671975M
description
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of long strand and GC- rich DNA templates. Excellent for incorporation of deriviatized dNTPs.
description
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of DNA templates for general cloning and cDNA amplification applications.
description
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of long strand and GC- rich DNA templates for cloning and cDNA amplification applications.
description
Ultra high fidelity dnapolymerase designed for the most challenging PCR applications including: crude sample PCR, amplification of long strand and highly GC-rich DNA templates.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)