Fortfahren mit
71235
pIEx-4-DNA – Novagen
Novagen′s pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodoptera derived insect cells.
Synonym(e):
InsectDirect™ System- pIEx-4 DNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 476,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106611
€ 476,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die pIEx-Vektoren sind für das Klonieren und die hochgradige Expression von Proteinen in transient transfizierten Spodoptera-abgeleiteten Insektenzellen bestimmt. Die Transkription wird durch den von AcNPV stammenden hr5-Enhancer und den sehr frühen Promotor IE1 angetrieben.
pIEx-4 enthält C-terminale S•Tag- und His•Tag-Kodierungssequenzen. Für die Sequenzierung oder PCR von Rekombinanten in pIEx-4 sind die geeigneten Primer anhand der nachstehenden Tabelle auszuwählen.
Legal Information
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
713337124271234
description
Novagen′s pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodoptera derived insect cells.
description
Novagen′s pIEx-6 vector is designed to allow rapid, high-level protein expression in insect cells without the time-consuming process of creating a recombinant baculovirus.
description
Novagen′s pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodoptera derived insect cells.
description
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What are the significant differences between vector pIEx-4 and pIEx-6? The aim is to express a membrane-specific protein without needing any signal peptidase at the 5' end.
    1 answer
    1. The pIEx™-4 DNA contains C-terminal S•Tag and His•Tag coding sequences, whereas the pIEx™-6 DNA contains an amino-terminal His•Tag coding sequence and an optional S•Tag coding sequence at the distal end of the multiple cloning site (MCS).
      Additionally, the pIEx™-6 DNA features a PshA I cloning site that overlaps the cleavage site for the enterokinase (EK) protease, enabling the removal of all amino-terminal vector-encoded sequences by EK digestion, which is not the case for pIEx™-4 DNA.
      Furthermore, neither pIEx™-4 DNA nor pIEx™-6 DNA offers the option of using a signal sequence to secrete the protein of interest into the surrounding medium.