Fortfahren mit
71279
Veggie Hefeextrakt – Novagen
Synonym(e):
Veggie Extract
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 206,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106212
€ 206,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Veggie Hefeextrakt ist eine zertifizierte tierfreie Medienkomponente, die als direkter Ersatz für herkömmlichen Hefeextrakt in bakteriellen Wachstumsmedien verwendet werden kann. Es wurde qualitätsgeprüft, um ein ordnungsgemäßes Wachstum und die Aufrechterhaltung der Bakterienzellen zu gewährleisten. Die Veggie-Produktlinie ist ideal für Anwendungen, die den minimalen Einsatz von Materialien tierischen Ursprungs erfordern.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
712807118671234
description
-
description
-
description
Efficient extraction of protein from yeast without mechanical disruption and enzymatic lysis
description
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)