Fortfahren mit
71280
Veggie Pepton – Novagen
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106212
€ 299,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Veggie Pepton ist eine zertifizierte tierfreie Medienkomponente, die aus papain-verdautem Sojamehl gewonnen wird und als direkter Ersatz für Trypton in Bakterienwachstumsmedien verwendet werden kann. Es wurde qualitätsgeprüft, um ein ordnungsgemäßes Wachstum und die Aufrechterhaltung der Bakterienzellen zu gewährleisten. Die Veggie-Produktlinie ist ideal für Anwendungen, die den minimalen Einsatz von Materialien tierischen Ursprungs erfordern.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
712796965971234
description
-
description
-
description
-
description
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)