Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(Cl)C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.56
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-402-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.15 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
bp
220 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 121 °C
density
1.26 g/cm3 at 45 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI key
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorophenol
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Gefahrencodes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?