Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 95,20 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2,6-(NH2)2C5H3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
205-507-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
pH
>7 ( in H2O)
bp
159 °C/13 hPa
mp
115-118 °C
transition temp
flash point 155 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1nc(ccc1)N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI key
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Diaminopyridine
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
311.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
155 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?