804312
8.04312
Synonym(e):
2-(1-Piperazinyl)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-Piperazinoethanol
Sigma-Aldrich
H28807
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin
98%
Eigenschaften
0.007 hPa ( 20 °C)
≥98.0% (GC)
liquid
280 °C
4000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
1.4-8.9 % (v/v)
12.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
246 °C/1013 hPa
-38 °C
flash point 135 °C
1.06 g/cm3 at 20 °C
2-30°C
1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Beschreibung
Danger
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
10 - Combustible liquids
WGK 1
135 °C
275.0 °F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen