Fortfahren mit
8.06548
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonym(e):
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3-(NO2)C6H4SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.15
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
204-857-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
needles
€ 29,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
needles
autoignition temp.
355 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (23 °C, 50 g/L in H2O)
mp
350 °C (decomposition)
solubility
200 g/L
density
0.45 g/cm3 at 20 °C
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Gefahrencodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127-68-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)