Fortfahren mit
8.07103
Palladium(II) acetylacetonate
≥98% (ICP)
Synonym(e):
Palladium(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)palladium(II), Bis(2,4-pentanedionato) palladium(II)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O4Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.64
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
237-859-8
MDL number:
eCl@ss:
32039090
assay
≥98% (ICP)
form
powder
storage temp.
2-30°C
General description
for synthesis
Analysis Note
Assay (ICP-OES): ≥ 98.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium(II) acetylacetonate
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)