Fortfahren mit
8.08540
Ethyl pentanoate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, Valeric acid ethyl ester, Pentanoic acid ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
EC Index Number:
208-726-1
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
vapor pressure
3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
expl. lim.
1 % (v/v)
refractive index
n20/589 1.399
bp
145 °C/1013 hPa
mp
-91 °C
transition temp
flash point 35 °C
solubility
2.23 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.875
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)