Fortfahren mit
8.14219
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for synthesis
Synonym(e):
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide, MTBSTFA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,80
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18F3NOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.33
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 43,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 52 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](N(C)C(=O)C(F)(F)F)(CCCC)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-5-6-7-15(3,4)13(2)8(14)9(10,11)12/h5-7H2,1-4H3
InChI key
NEJIKZHUEMMAEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.039
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)