Fortfahren mit
8.18079
Methyltrialkylammonium chloride
(mixture of C8-C10) for synthesis
Synonym(e):
Methyltrialkylammonium chloride, Trioctylmethylammonium chloride, Aliquat®* (* = Trade mark of Henkel Corp. USA), Methyltrioctylamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
264-120-7
Form:
liquid
€ 32,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1.3 hPa
Quality Segment
form
liquid
potency
220 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
bp
>240 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 113 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Cu-CATALYZED “ON-WATER” REARRANGEMENT OF 2-AMINOBENZOTHIAZOLES TO PHENOTHIAZINES: Research on a novel “on-water” catalytic system utilizing Methyltrialkylammonium chloride for the rearrangement of 2-aminobenzothiazoles (Abele & Abele).
  • IL-Functionalized Mg3Al-LDH as New Efficient Adsorbent for Pd Recovery from Aqueous Solutions: This research focuses on the functionalization of Mg3Al-LDH with Methyltrialkylammonium chloride for efficient palladium recovery (Cocheci et al., 2022).
  • Calixresorcin arene-Mediated Transport of Pb (II) Ions through Polymer Inclusion Membrane: Discusses the use of Methyltrialkylammonium chloride in enhancing the transport of lead ions through polymer inclusion membranes (Konczyk & Ciesielski, 2021).
Analysis Note
Assay (argentometric): 85.0 - 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.885 - 0.891
Water (K. F.): 2.0 - 5.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
Aliquat is a registered trademark of BASF
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Heart
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)