Fortfahren mit
8.20102
2-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(CH3O)C6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
EC Index Number:
205-171-7
UNSPSC Code:
12352114
MDL number:
assay
≥98.0% (GC)
potency
2500 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
34-37 °C
transition temp
flash point 118 °C
density
1.127 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChI key
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methoxybenzaldehyde for synthesis. CAS 135-02-4, chemical formula 2-(CH₃O)C₆H₄CHO.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 34 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)