Fortfahren mit
8.20290
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
for synthesis
Synonym(e):
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2CON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.57
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
220-224-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
liquid
€ 86,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
liquid
bp
98-100 °C/15 hPa
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
InChI key
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.180 - 1.186
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)